Imprimer
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR33662-100MG OR33662-1G OR33662-250MG
APOSOR33662-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR33662-100MG APOSOR33662-1G APOSOR33662-250MG
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁N₃·ClH
Poids moléculaire: 173.643 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31812083
Numéro CAS: 2391987-09-8