Imprimer
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR33648-1G OR33648-250MG OR33648-50MG OR33648-100MG OR33648-500MG
APOSOR33648-1GEA 302 EUR
APOSOR33648-1G APOSOR33648-250MG APOSOR33648-50MG APOSOR33648-100MG APOSOR33648-500MG
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Formule: C₈H₈N₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660999
Numéro CAS: 1255717-94-2
UN: 3259
ADR: 8,III