Imprimer
4H,5H-Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33560-1G OR33560-5G
APOSOR33560-1GEA 0 EUR
APOSOR33560-1G APOSOR33560-5G
4H,5H-Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one 97%
4H,5H-Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one
Formule: C₆H₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581682
Numéro CAS: 29274-22-4