Imprimer
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33192-1G OR33192-5G
APOSOR33192-1GEA 224 EUR
APOSOR33192-1G APOSOR33192-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156711
Numéro CAS: 5250-02-2