Imprimer
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32868-1G OR32868-5G
APOSOR32868-1GEA 339 EUR
APOSOR32868-1G APOSOR32868-5G
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00823452
Numéro CAS: 13610-51-0