Imprimer
5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32766-1G OR32766-5G
APOSOR32766-1GEA 203 EUR
APOSOR32766-1G APOSOR32766-5G
5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formule: C₉H₇IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315196
Numéro CAS: 338748-93-9