Imprimer
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3274-1G OR3274-5G
APOSOR3274-1GEA 46.4 EUR
APOSOR3274-1G APOSOR3274-5G
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064042
Numéro CAS: 885267-41-4