Imprimer
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR322865-250MG OR322865-1G
APOSOR322865-250MGEA 116 EUR
APOSOR322865-250MG APOSOR322865-1G
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07355846
Numéro CAS: 51045-34-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III