Imprimer
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR322791-1G OR322791-5G
APOSOR322791-1GEA 78.3 EUR
APOSOR322791-1G APOSOR322791-5G
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀INO₂
Poids moléculaire: 325.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953364
Numéro CAS: 253177-03-6