Imprimer
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR322775-1G OR322775-250MG OR322775-5G
APOSOR322775-1GEA 30.6 EUR
APOSOR322775-1G APOSOR322775-250MG APOSOR322775-5G
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid 95%
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄INO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956495
Numéro CAS: 89459-38-1