Imprimer
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR322769-500MG OR322769-1G
APOSOR322769-500MGEA 429 EUR
APOSOR322769-500MG APOSOR322769-1G
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11037544
Numéro CAS: 1206969-07-4