Imprimer
5,6-Diaminoindazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322608-100MG OR322608-250MG
APOSOR322608-100MGEA 140 EUR
APOSOR322608-100MG APOSOR322608-250MG
5,6-Diaminoindazole
5,6-Diaminoindazole
Formule: C₇H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022787
Numéro CAS: 7404-68-4