Imprimer
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322463-250MG OR322463-1G
APOSOR322463-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR322463-250MG APOSOR322463-1G
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095694
Numéro CAS: 214046-76-1