Imprimer
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322337-250MG OR322337-1G
APOSOR322337-250MGEA 45.1 EUR
APOSOR322337-250MG APOSOR322337-1G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04352513
Numéro CAS: 20037-37-0