Imprimer
Methyl isodehydroacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322202-5G OR322202-1G
APOSOR322202-5GEA 406 EUR
APOSOR322202-5G APOSOR322202-1G
Methyl isodehydroacetate
Methyl isodehydroacetate
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 167 °C (14 mm Hg)
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006642
Numéro CAS: 41264-06-6
EINECS: 255-283-5