Imprimer
(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321550-1G OR321550-250MG
APOSOR321550-1GEA 447 EUR
APOSOR321550-1G APOSOR321550-250MG
(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2141967-71-5