Imprimer
Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-Methyl 6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
OR321549-1G OR321549-250MG
APOSOR321549-1GEA 498 EUR
APOSOR321549-1G APOSOR321549-250MG
Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30181463
Numéro CAS: 1009376-86-6