Imprimer
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321546-1G OR321546-250MG
APOSOR321546-1GEA 799 EUR
APOSOR321546-1G APOSOR321546-250MG
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1654722-99-2