Imprimer
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321542-1G OR321542-250MG
APOSOR321542-1GEA 498 EUR
APOSOR321542-1G APOSOR321542-250MG
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460730
Numéro CAS: 2044705-22-6