Imprimer
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321537-1G OR321537-250MG
APOSOR321537-1GEA 563 EUR
APOSOR321537-1G APOSOR321537-250MG
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₂N₂·2ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30735892
Numéro CAS: 2097073-17-9