Imprimer
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321533-1G OR321533-250MG
APOSOR321533-1GEA 687 EUR
APOSOR321533-1G APOSOR321533-250MG
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08272979
Numéro CAS: 1217710-12-7