1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₁NO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03790979 Numéro CAS: 1034708-26-3 |