Imprimer
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321520-1G OR321520-250MG
APOSOR321520-1GEA 877 EUR
APOSOR321520-1G APOSOR321520-250MG
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Formule: C₂₇H₂₃NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2416262-95-6