Imprimer
3-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321519-1G OR321519-250MG
APOSOR321519-1GEA 980 EUR
APOSOR321519-1G APOSOR321519-250MG
3-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
3-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₃N₃·2ClH
Poids moléculaire: 224.131 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2095410-90-3