Imprimer
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321518-1G OR321518-250MG
APOSOR321518-1GEA 1120 EUR
APOSOR321518-1G APOSOR321518-250MG
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂BrNO
Poids moléculaire: 254.123 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1784007-12-0