Imprimer
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321517-1G OR321517-250MG
APOSOR321517-1GEA 957 EUR
APOSOR321517-1G APOSOR321517-250MG
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19358730
Numéro CAS: 1267325-95-0