Imprimer
4-(3-Nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321516-1G OR321516-250MG
APOSOR321516-1GEA 1030 EUR
APOSOR321516-1G APOSOR321516-250MG
4-(3-Nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(3-Nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2409597-54-0