Imprimer
Methyl 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321514-1G OR321514-250MG
APOSOR321514-1GEA 638 EUR
APOSOR321514-1G APOSOR321514-250MG
Methyl 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2409597-20-0