Imprimer
Methyl 2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321513-1G OR321513-250MG
APOSOR321513-1GEA 719 EUR
APOSOR321513-1G APOSOR321513-250MG
Methyl 2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2409597-35-7