Imprimer
4-(3-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321512-1G OR321512-250MG
APOSOR321512-1GEA 638 EUR
APOSOR321512-1G APOSOR321512-250MG
4-(3-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(3-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂ClN·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 143017-59-8