Imprimer
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321511-1G OR321511-250MG
APOSOR321511-1GEA 493 EUR
APOSOR321511-1G APOSOR321511-250MG
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅N·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 83674-77-5