Imprimer
Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis-tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
OR321509-1G OR321509-250MG
APOSOR321509-1GEA 415 EUR
APOSOR321509-1G APOSOR321509-250MG
Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23105950
Numéro CAS: 152491-42-4