Imprimer
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321508-1G OR321508-250MG
APOSOR321508-1GEA 589 EUR
APOSOR321508-1G APOSOR321508-250MG
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄N₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08544124
Numéro CAS: 162997-34-4