Imprimer
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321507-1G OR321507-250MG
APOSOR321507-1GEA 560 EUR
APOSOR321507-1G APOSOR321507-250MG
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄ClNO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2409597-32-4