N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₈N₂O·ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
2409589-89-3 |