Imprimer
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321501-1G OR321501-250MG
APOSOR321501-1GEA 957 EUR
APOSOR321501-1G APOSOR321501-250MG
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2409597-19-7