Imprimer
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321500-1G OR321500-250MG
APOSOR321500-1GEA 719 EUR
APOSOR321500-1G APOSOR321500-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2409597-13-1