Imprimer
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321499-1G OR321499-250MG
APOSOR321499-1GEA 672 EUR
APOSOR321499-1G APOSOR321499-250MG
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24395695
Numéro CAS: 1430938-32-1