Imprimer
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321494-1G OR321494-250MG
APOSOR321494-1GEA 493 EUR
APOSOR321494-1G APOSOR321494-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20459850
Numéro CAS: 1336754-69-8