Imprimer
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321492-1G OR321492-250MG
APOSOR321492-1GEA 812 EUR
APOSOR321492-1G APOSOR321492-250MG
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉NO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30099235
Numéro CAS: 2256054-71-2