Imprimer
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321490-1G OR321490-250MG
APOSOR321490-1GEA 957 EUR
APOSOR321490-1G APOSOR321490-250MG
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29075595
Numéro CAS: 1279029-88-7