Imprimer
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321489-1G OR321489-250MG
APOSOR321489-1GEA 654 EUR
APOSOR321489-1G APOSOR321489-250MG
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29075591
Numéro CAS: 371981-27-0