Imprimer
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321438-100MG OR321438-1G OR321438-500MG
APOSOR321438-100MGEA 835 EUR
APOSOR321438-100MG APOSOR321438-1G APOSOR321438-500MG
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629925
Numéro CAS: 2244083-19-8