Imprimer
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321423-1G OR321423-250MG
APOSOR321423-1GEA 837 EUR
APOSOR321423-1G APOSOR321423-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460733
Numéro CAS: 2007921-14-2