Imprimer
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321414-1G OR321414-250MG
APOSOR321414-1GEA 380 EUR
APOSOR321414-1G APOSOR321414-250MG
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29921840
Numéro CAS: 1370256-42-0