Imprimer
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321402-1G OR321402-5G
APOSOR321402-1GEA 98.6 EUR
APOSOR321402-1G APOSOR321402-5G
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460726
Numéro CAS: 149353-84-4