2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₄N₂·2ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08461227 Numéro CAS: 143924-44-1 |