Imprimer
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321381-1G OR321381-250MG
APOSOR321381-1GEA 638 EUR
APOSOR321381-1G APOSOR321381-250MG
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇N·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30184774
Numéro CAS: 2055172-15-9