Imprimer
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321380-1G OR321380-250MG
APOSOR321380-1GEA 638 EUR
APOSOR321380-1G APOSOR321380-250MG
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇N·ClH
Poids moléculaire: 211.731 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30728432
Numéro CAS: 2055172-15-9