4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄Br₂O₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26129618 Numéro CAS: 120715-53-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...